Isocyanate de trichloroacetyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L00226.04
L00226.09
L00226.18
L00226.04EA
31.4
EUR
L00226.04
L00226.09
L00226.18
Isocyanate de trichloroacetyle ≥97%
Isocyanate de trichloroacetyle
Purity: 97%
CAS No.: 3019-71-4
Molecular Formula: C3Cl3NO2
Formula Weight: 188.40
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4800
Odour: Acrid
Boiling Point: 58-60°/20mm
Beilstein Reference: 971201
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00002033
Formule:
C₃Cl₃NO₂ MW: 188.4 g/mol Point d'ébullition: 58…60 °C (20 mmHg) Densité: 1.585 Point d'éclair: 65 °C (149 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00002033 Numéro CAS: 3019-71-4 EINECS: 221-165-7 ONU: 2927 ADR: 6.1 II |