Imprimer
(S)-(-)-Isocyanate de 1-phénéthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
205310050 205310010
ACRO205310050EA 183 EUR
ACRO205310050 ACRO205310010
(S)-(-)-Isocyanate de 1-phénéthyle 98%
(S)-(-)-Isocyanate de 1-phénéthyle
Formule: C₉H₉NO
Point d'ébullition: 55…56 °C (2,5 mmHg)
Densité: 1,05 g/cm³
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002036
Numéro CAS: 14649-03-7
EINECS: 238-698-6
ONU: 2206
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -9° to -11° (20°C, 589 nm) (neat)