Imprimer
(R)-(+)-Isocyanate de 1-phénéthyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: (R)-(+)-α-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-Phenethyl isocyanate, (R)-(+)-1-phenylethylisocyanate, (R)-(+)-α-Methylbenzyl isocyanate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
77968-1ML 77968-5ML
77968-1MLEA 152 EUR
77968-1ML 77968-5ML
(R)-(+)-Isocyanate de 1-phénéthyle, Supelco®
(R)-(+)-Isocyanate de 1-phénéthyle
Formule: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Point d'ébullition: 74…76 °C (7 hPa)
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06739387
Numéro CAS: 33375-06-3
EINECS: 251-485-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21b0a620dd65d75f7889c271ce61478256b704a4&vid=aa3c2beb24a08e8de4464ba43e6e2885b9d36ff9&prid=web&clid=SAPDAM