Imprimer
1-Cétylpyridinium chlorure monohydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Hexadecylpyridinium chloride monohydrate, 1-Hexadecylpyridinium chloride monohydrate, Cetylpyridinium Chloride, Monohydrate, Cetylpyridinium chloride monohydrate
A13499.14 A13499.22 A13499.36
A13499.14EA 26 EUR
A13499.14 A13499.22 A13499.36
1-Cétylpyridinium chlorure monohydraté ≥98%
Chlorure de 1-cétylpyridinium monohydraté
Purity: 98% CAS No.: 6004-24-6 Molecular Formula: C21H38ClN.H2O Formula Weight: 358.02 (339.99anhy) Melting Point: 83-86° Solubility: Soluble in water, alcohol, chloroform Beilstein Reference: 3578606 Merck Reference: 14,2032 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00149977
Formule: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
MW: 358.01 g/mol
Point de fusion: 83…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149977
Numéro CAS: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
ONU: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02041