Imprimer
Fer (III) sulfate hydraté 21-23% (base Fe), Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Ferric Persulphate, Diiron trissulphate hydrate, Ferric sulphate hydrate
31235-25KG 31235-1KG 31235-500G 31235-6X1KG
31235-25KGEA 897 EUR
31235-25KG 31235-1KG 31235-500G 31235-6X1KG
Fer (III) sulfate hydraté 21-23% (base Fe), Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Fer (III) sulfate hydraté
Formule: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
MW: 399.88 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011007
Numéro CAS: 15244-10-7
EINECS: 233-072-9
ONU: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04065
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay of Fe 21 - 23 %
Insoluble in HCl Max. 0.01 %
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe 2⁺) Max. 0.02 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Zinc (Zn) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.02 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.003 %