Imprimer
Orthophosphate de fer (III) hydraté
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
31106.30 31106.A1 31106.A7
31106.30EA 60 EUR
31106.30 31106.A1 31106.A7
Orthophosphate de fer (III) hydraté
Orthophosphate de fer (III) hydraté
CAS No.: 51833-68-2 Molecular Formula: FePO4.xH2O Formula Weight: 150.82(anhy) Physical Form: Powder Appearance: Off-white
Formule: FeO₄P·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016096
Numéro CAS: 51833-68-2
EINECS: 233-149-7