Imprimer
Fer (III) fluorure trihydraté
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
13068.18 13068.30
13068.18EA 89.7 EUR
13068.18 13068.30
Fer (III) fluorure trihydraté
Fer (III) fluorure trihydraté
CAS No.: 15469-38-2 Molecular Formula: FeF3.3H2O Formula Weight: 166.89 (112.84anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Off-white to pale brown Merck Reference: 14,4022 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149718
Formule: F₃Fe·3H₂O
Densité: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149718
Numéro CAS: 15469-38-2
EINECS: 232-002-4
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4022