Imprimer
Dibromure de cobalt hydraté
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Cobalt dibromide hydrate, Cobaltous bromide hydrate
318541000 318545000
ACRO318541000EA 149 EUR
ACRO318541000 ACRO318545000
Dibromure de cobalt hydraté
Dibromure de cobalt hydraté
Formule: Br₂Co·H₂O
Densité: 2,46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150208
Numéro CAS: 85017-77-2
EINECS: 232-166-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Violet Crystals
Titration Argentometric 17.0 to 20.3 % (Co)
Water 24.7 to 36.5 %