Imprimer
Zirconyle nitrate hydraté ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Zirconium(IV) oxynitrate hydrate, Zirconium(IV) dinitrate oxide hydrate, Zirconium dinitrate oxide hydrate
43224.22 43224.14 43224.36
43224.22EA 328 EUR
43224.22 43224.14 43224.36
Zirconyle nitrate hydraté ≥99.9% (base métaux)
Zirconyle nitrate hydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 14985-18-3 Molecular Formula: ZrO(NO3)2.xH2O Formula Weight: 231.23(anhy) Physical Form: Crystalline Odour: Odourless UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149896
Formule: N₂O₇Zr·H₂O
MW: 249.25 g/mol
Densité: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149896
Numéro CAS: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
ONU: 1477
ADR: 5.1 III