Imprimer
Perchlorate de zinc hexahydraté ≥99.997% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
44315.09 44315.18
44315.09EA 98.9 EUR
44315.09 44315.18
Perchlorate de zinc hexahydraté ≥99.997% (base métaux)
Perchlorate de zinc hexahydraté
Purity: 99.997% CAS No.: 10025-64-6 Molecular Formula: Cl2O8Zn.6H2O Formula Weight: 372.37 (264.28anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.25 Refractive Index: 1.50 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 106° Merck Reference: 14,10148 UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00150370
Formule: Cl₂O₈Zn·6H₂O
Point de fusion: 106 °C
Densité: 2.25
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150370
Numéro CAS: 10025-64-6
EINECS: 237-122-0
ONU: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,10148