Perchlorate de zinc hexahydraté, qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
11614.22
11614.36
11614.22EA
57.8
EUR
11614.22
11614.36
Perchlorate de zinc hexahydraté, qualité Réactif
Perchlorate de zinc hexahydraté
CAS No.: 10025-64-6
Molecular Formula: Cl2O8Zn.6H2O
Formula Weight: 372.37 (264.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.25
Refractive Index: 1.50
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 106°
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,10148
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00150370
Formule:
Cl₂O₈Zn·6H₂O Point de fusion: 106 °C Densité: 2.25 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150370 Numéro CAS: 10025-64-6 EINECS: 237-122-0 ONU: 1481 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,10148 |