Cuivre (II) perchlorate hexahydraté 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
201360050
201361000
201365000
ACRO201360050EA
28.2
EUR
ACRO201360050
ACRO201361000
ACRO201365000
Cuivre (II) perchlorate hexahydraté 98%
Cuivre (II) perchlorate hexahydraté
Formule:
Cl₂CuO₈·6H₂O Point de fusion: 82 °C Densité: 2,22 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149666 Numéro CAS: 10294-46-9 EINECS: 237-391-4 ONU: 1481 ADR: 5.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Blue Adhering crystals |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
pH | 4 to 7 (5 % solution) |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in water) |