Imprimer
Cérium (III) sulfate octahydraté 99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Dicerium trisulphate octahydrate
192790500 192792500
ACRO192790500EA 176 EUR
ACRO192790500 ACRO192792500
Cérium (III) sulfate octahydraté 99.99% (sur base traces de métaux)
Cérium (III) sulfate octahydraté
Formule: Ce₂O₁₂S₃·8H₂O
MW: 712.54
Numéro MDL: MFCD00149641
Numéro CAS: 10450-59-6
EINECS: 236-644-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystals and/or chunks
Assay 38.0 to 40.5 % (Ce)
Total trace metal impurities ≤0.01 %