(S)-(-)-Aminopyrrolidine ≥99%, ee 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 128345-57-3
Molecular Formula: C4H10N2
Formula Weight: 86.14
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4880
Boiling Point: 159-160°
Beilstein Reference: 4290648
Optical Rotation: -20° (neat)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00143193
Formule:
C₄H₁₀N₂ Point d'ébullition: 159…160 °C (1013 hPa) Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 68 °C (154 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00143193 Numéro CAS: 128345-57-3 ADR: , |