Imprimer
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13766.0B A13766.18 A13766.30
A13766.0BEA 251 EUR
A13766.0B A13766.18 A13766.30
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté ≥99%
Ammonium heptamolybdate tetrahydraté
Purity: 99% CAS No.: 12054-85-2 Molecular Formula: (NH4)6Mo7O24.4H2O Formula Weight: 1235.86 (1163.79anhy) Melting Point: ca 190° dec. Merck Reference: 14,533 MDL No.: MFCD00167059
Formule: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Point de fusion: ∼ 190 °C (déc.)
Densité: 2,498
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167059
Numéro CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Merck Index: 14,533