Fluorure de tétraéthylammonium hydraté ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Tetrylammonium fluoride hydrate, Tetraethylammonium fluoride xhydrate
B23173.06
B23173.14
B23173.22
B23173.06EA
70.7
EUR
B23173.06
B23173.14
B23173.22
Fluorure de tétraéthylammonium hydraté ≥97%
Fluorure de tétraéthylammonium hydraté
Purity: 97%
CAS No.: 98330-04-2
Molecular Formula: (CH3CH2)4NF.xH2O
Formula Weight: 149.26(anhy)
Beilstein Reference: 4152659
MDL No.: MFCD00149990
Formule:
C₈H₂₀FN·xH₂O MW: 149.25 g/mol (anhy) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149990 Numéro CAS: 98330-04-2 EINECS: 211-559-7 |