Imprimer
Fluorure de tétraéthylammonium hydraté 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Tetrylammonium fluoride hydrate, Tetraethylammonium fluoride xhydrate
216660250 216660050
ACRO216660250EA 120 EUR
ACRO216660250 ACRO216660050
Fluorure de tétraéthylammonium hydraté 98%
Fluorure de tétraéthylammonium hydraté
Formule: C₈H₂₀FN·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149990
Numéro CAS: 98330-04-2
EINECS: 211-559-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystals or adhering crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤28 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)