Imprimer
Indium(III) sulphate hydrate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
10711.09 10711.18
10711.09EA 120 EUR
10711.09 10711.18
Indium(III) sulphate hydrate ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Indium(III) sulphate hydrate
Purity: 99.999% CAS No.: 13464-82-9 Molecular Formula: In2(SO4)3.xH2O (x≈6) Formula Weight: 517.83(anhy) Physical Form: Lump/Powder Melting Point: 250° dec. MDL No.: MFCD00149747
Formule: O₁₂In₂S₃·xH₂O
Point de fusion: 250 °C (déc.)
Densité: 3,44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 13464-82-9
EINECS: 236-689-1