Imprimer
(-)-1-Amino-1-désoxy-D-glucitol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
G0252-25G G0252-5G
TCIAG0252-25GEA 250 EUR
TCIAG0252-25G TCIAG0252-5G
(-)-1-Amino-1-désoxy-D-glucitol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(-)-1-Amino-1-désoxy-D-glucitol
Formule: H₂NCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Point d'ébullition: 531 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 127…128 °C
Densité: 1,506 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00077776
Numéro CAS: 488-43-7
EINECS: 207-677-3
Merck Index: 14,04449
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d002fb7470cfb671184c8f9ff5ff2f170659a1a9&vid=d002fb7470cfb671184c8f9ff5ff2f170659a1a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -8.0 deg (C=10, H2O)