Imprimer
Sodium métasilicate nonahydraté 44-47,5% (total des solides)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Sodium metasilicate nonahydrate
419590250 419595000 419590025
ACRO419590250EA 37.9 EUR
ACRO419590250 ACRO419595000 ACRO419590025
Sodium métasilicate nonahydraté 44-47,5% (total des solides)
Sodium métasilicate nonahydraté
Formule: Na₂SiO₃·9H₂O
MW: 284.2 g/mol
Point de fusion: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149175
Numéro CAS: 13517-24-3
EINECS: 229-912-9
ONU: 3253
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Granular powder or granules (May have a yellow-pink hue)
Assay 44 to 47.5 % total solids
Ratio 1.02 to 1.06 molar ratio SiO2/Na2O
GC ≥96.0 %