Imprimer
Sodium sulfure hydraté, AnalaR NORMAPUR® zA
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: di-Sodium sulphide hydrate
83756.290EA 47.4 EUR
83756.290 83756.230
Sodium sulfure hydraté, AnalaR NORMAPUR® zA
Sodium sulfure hydraté
Formule: Na₂S·~3H₂O
MW: 96.06 g/mol (anhy)
Point d'ébullition: ~920 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50
Densité: ∼1.43 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149183
Numéro CAS: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
ONU: 1849
ADR: 8 II
ATTEINDRE: 01-2119513694-38
Merck Index: 12,08829
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 58.0 - 64.0 %
Total N (Nitrogen) Max. 125 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 0.6 %
S2O3 (Thiosulphate) Max. 0.5 %