Imprimer
di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté
Fournisseur: Roth Carl
X987.1 X987.2
ROTHX987.1EA 27.5 EUR
ROTHX987.1 ROTHX987.2
di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté
di-Sodium hydrogénophosphate heptahydraté
Formule: HNa₂O₄P·7H₂O
Point de fusion: 48 °C
Densité: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149180
Numéro CAS: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7