Orthophosphate de tripotassium monohydraté 96%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Potassium phosphate monohydrate, Potassium phosphate tribasic monohydrate, Potassium phosphate hydrate
263790010
263790250
263795000
263790050
263790251
ACRO263790010EA
80
EUR
ACRO263790010
ACRO263790250
ACRO263795000
ACRO263790050
ACRO263790251
Orthophosphate de tripotassium monohydraté 96%, très pur
Orthophosphate de tripotassium monohydraté
Formule:
K₃O₄P·1H₂O MW: 230.28 g/mol Point de fusion: 1340 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150410 Numéro CAS: 27176-10-9 EINECS: 231-907-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Titration with HClO4 | ≥95 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |
Loss on ignition | ≤13 % (800°C) |