Imprimer
Sodium hypophosphite monohydraté, (H₂O 12-17%) ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium phosphinate monohydrate
A13385.0E A13385.36
A13385.0EEA 195 EUR
A13385.0E A13385.36
Sodium hypophosphite monohydraté, (H₂O 12-17%) ≥97%
Sodium hypophosphite monohydraté
Formule: NaH₂PO₂·H₂O
MW: 105.99 g/mol
Point de fusion: 90
Densité: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06252379
Numéro CAS: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Merck Index: 14,8629