Imprimer
Sodium hypophosphite monohydraté 99-103% (par analyse titrimétrique) pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium phosphinate monohydrate
222790010 222791000 222792500 222790051
ACRO222790010EA 114 EUR
ACRO222790010 ACRO222791000 ACRO222792500 ACRO222790051
Sodium hypophosphite monohydraté 99-103% (par analyse titrimétrique) pour analyses
Sodium hypophosphite monohydraté
Formule: NaH₂PO₂·H₂O
MW: 105.99 g/mol
Point de fusion: 90
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06252379
Numéro CAS: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
pH 6 to 8 (5 % in water at 20°C)
Titration 99.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm