D(-)-Sérine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A11353.06
A11353.14
A11353.22
A11353.06EA
35.2
EUR
A11353.06
A11353.14
A11353.22
D(-)-Sérine ≥99%
D(-)-Sérine
Purity: 99%
CAS No.: 312-84-5
Molecular Formula: C3H7NO3
Formula Weight: 105.09
Melting Point: 218-220° dec.
Beilstein Reference: 1721403
Merck Reference: 14,8460
Optical Rotation: -13° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00004269
Formule:
C₃H₇NO₃ Point de fusion: 218…220 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004269 Numéro CAS: 312-84-5 EINECS: 206-229-4 Merck Index: 14,8460 |