Imprimer
D(-)-Sérine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
227070050 227070250 227071000
ACRO227070050EA 31.6 EUR
ACRO227070050 ACRO227070250 ACRO227071000
D(-)-Sérine 98%
D(-)-Sérine
Formule: C₃H₇NO₃
Point de fusion: 220 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004269
Numéro CAS: 312-84-5
EINECS: 206-229-4
Merck Index: 12,08604
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (105°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -13.0° to -16.0° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)