Imprimer
Acide gallique monohydraté ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A16303.30 A16303.0B
A16303.30EA 50.8 EUR
A16303.30 A16303.0B
Acide gallique monohydraté ≥99%
Acide gallique monohydraté
Purity: 99% CAS No.: 5995-86-8 Molecular Formula: C7H6O5.H2O Formula Weight: 188.14 (170.12anhy) Melting Point: 250° dec. Merck Reference: 14,4345 MDL No.: MFCD00149098
Formule: C₇H₆O₅·1H₂O
Point de fusion: 250 °C (déc.)
Point d'éclair: 250 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149098
Numéro CAS: 5995-86-8
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 14,4345