Acide gallique monohydraté ≥98% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid hydrate
36417.22
36417.36
36417.22EA
76.7
EUR
36417.22
36417.36
Acide gallique monohydraté ≥98% ACS
Acide gallique monohydraté
Purity: 98+%
CAS No.: 5995-86-8
Molecular Formula: C7H6O5.H2O
Formula Weight: 188.14 (170.12anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to cream
Melting Point: 250° dec.
Merck Reference: 14,4345
MDL No.: MFCD00149098
Formule:
C₇H₆O₅·1H₂O MW: 188.14 g/mol Point de fusion: 250 °C (déc.) Point d'éclair: 250 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149098 Numéro CAS: 5995-86-8 EINECS: 205-749-9 Merck Index: 14,4345 |