Imprimer
L(+)-Lysine monochlorhydraté
Fournisseur: Serva
28220.01 28220.02
SERA28220.01EA 0 EUR
SERA28220.01 SERA28220.02
L(+)-Lysine monochlorhydraté
L(+)-Lysine monochlorhydrate
Formule: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Point de fusion: 263…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064564
Numéro CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9