Imprimer
L(+)-Lysine monochlorhydraté
Fournisseur: Roth Carl
9357.1 9357.2
ROTH9357.1EA 0 EUR
ROTH9357.1 ROTH9357.2
L(+)-Lysine monochlorhydraté
L(+)-Lysine monochlorhydrate
Formule: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
Point de fusion: 263…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064564
Numéro CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9