Imprimer
L(+)-Lysine monochlorhydrate, Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Lysine Hydrochloride, (S)-(+)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride, L-Lysine monohydrochloride, H-Lys-OH·HCl, L-Lysine monohydrocholoride, L-Lysine Hydrochloride, (S)-(+)-Lysine monohydrochloride, (S)-(+)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrochloride, H-Lys-OH.HCl
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.05700.1000 1.05700.9010
1.05700.1000EA 204 EUR
1.05700.1000 1.05700.9010
L(+)-Lysine monochlorhydrate, Millipore®
L(+)-Lysine monochlorhydrate
Formule: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl
MW: 182.65 g/mol
Point de fusion: 263…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064564
Numéro CAS: 657-27-2
EINECS: 211-519-9