Imprimer
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Sodium 1-pentanesulphonate monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
76952-10G-F 76952-2.5G-F 76952-50G-F
76952-10G-FEA 140 EUR
76952-10G-F 76952-2.5G-F 76952-50G-F
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté, Supelco®
Acide pentanesulfonique-1 sel de sodium monohydraté
Formule: C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007541
Numéro CAS: 207605-40-1
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef6a52e43f6ebe020d6ce831ab9c6564d787a904&vid=59f0aeea022e7fbaae3ca40701992db3be515414&prid=web&clid=SAPDAM