Triacétate d'europium (III) hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Acetic acid europium (III) salt hydrate, Europium(III) acetate xhydrate, Europium (III) acetate hydrate
42878.06
42878.14
42878.06EA
163
EUR
42878.06
42878.14
Triacétate d'europium (III) hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Triacétate d'europium (III) hydraté
Purity: 99.9%
CAS No.: 62667-64-5
Molecular Formula: Eu(OOCCH3)3.xH2O
Formula Weight: 329.10(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00150115
Formule:
C₆H₉EuO₆·H₂O MW: 347.11 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150115 Numéro CAS: 62667-64-5 EINECS: 214-670-9 |