Imprimer
Calcium acétate xhydraté
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: Acetic acid calcium salt hydrate, Calcium di(acetate) hydrate, Calcium acetate hydrate
P011.1 P011.2
ROTHP011.1EA 66.5 EUR
ROTHP011.1 ROTHP011.2
Calcium acétate xhydraté
Calcium acétate xhydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
MW: 176.18 g/mol
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150019
Numéro CAS: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9