Imprimer
Magnésium sulfate 0.01 mol/l en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
05350.3000 05350.2000 05350.5020
KRAF05350.3000EA 43 EUR
KRAF05350.3000 KRAF05350.2000 KRAF05350.5020
Magnésium sulfate 0.01 mol/l en solution aqueuse
Magnésium sulfate
Formule: MgSO₄
MW: 120.37 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 0 °C
Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM