Imprimer
Calcium acétate xhydraté ≥99.9965% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
12974.06 12974.14
12974.06EA 67.9 EUR
12974.06 12974.14
Calcium acétate xhydraté ≥99.9965% (base métaux), Puratronic®
Calcium acétate xhydraté
Purity: 99.9965% CAS No.: 114460-21-8 Molecular Formula: Ca(OOCCH3)2.xH2O Formula Weight: 158.17(anhy) Physical Form: Powder Density: 1.5 Melting Point: dec. Beilstein Reference: 3692527 Merck Reference: 14,1646 MDL No.: MFCD00012448
Formule: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Point de fusion: Déc.
Densité: 1,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150019
Numéro CAS: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9
Merck Index: 14,1646