Imprimer
Calcium acétate monohydraté ≥99.0% ACS, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Calcium di(acetate) monohydrate, Calcium acetate hydrate, Acetic acid calcium salt monohydrate
402850-100G 402850-500G
402850-100GEA 84.7 EUR
402850-100G 402850-500G
Calcium acétate monohydraté ≥99.0% ACS, Fluka™
Calcium acétate monohydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Ca·1H₂O
MW: 176.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150019
Numéro CAS: 5743-26-0
EINECS: 200-540-9
Merck Index: 13,01645
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 106 %
Titrable Acid Max. 0.035 meq/g
Alkalinity complying
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.05 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Strontium (Sr) Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %