Imprimer
Potassium permanganate 0.074 mol/l (0.37 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
04606.8121 04606.3100 04606.5120 04606.5400 04606.6120
KRAF04606.8121EA 0 EUR
KRAF04606.8121 KRAF04606.3100 KRAF04606.5120 KRAF04606.5400 KRAF04606.6120
Potassium permanganate 0.074 mol/l (0.37 N) en solution aqueuse
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3082
ADR: 9,III