Imprimer
Acide sulfurique 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Hach
127032 127053
HACH127032EA 23.1 EUR
HACH127032 HACH127053
Acide sulfurique 0.5 mol/l (1 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II