Solution étalon de vanadium: 1000 mg/l V dans acide sulfurique 2% AVS TITRINORM étalon pour SAA
Fournisseur: VWR Chemicals
86721.260EA
55.6
EUR
86721.260
86721.180
Solution étalon de vanadium: 1000 mg/l V dans acide sulfurique 2% AVS TITRINORM étalon pour SAA
Étalons
Étalons cationiques
Standards de vanadium
- Rattaché à un SRM de NIST
- Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
- Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%