Imprimer
Solution étalon de vanadium: 1000 mg/l V dans acide nitrique dilué (de V₂O₅) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: Avantor
VWR® ARISTAR®
456324VEA 173 EUR
456324V 456322T
Solution étalon de vanadium: 1000 mg/l V dans acide nitrique dilué (de V₂O₅) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de vanadium
V₂O₅ dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022