Imprimer
Potassium permanganate concentré pour une dilution à 1L, 1/50 M KMnO4 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
38130-6X1EA 38130-1EA
38130-6X1EAEA 244 EUR
38130-6X1EA 38130-1EA
Potassium permanganate concentré pour une dilution à 1L, 1/50 M KMnO4 (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Potassium permanganate
Concentrate for 1L standard solution
Formule: KMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective