Solution étalon de sodium, 1000 mg/L de Na dans un étalon d'acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM
Fournisseur: VWR Chemicals
86693.260EA
61.7
EUR
86693.260
86693.180
Solution étalon de sodium, 1000 mg/L de Na dans un étalon d'acide nitrique dilué pour AAS AVS TITRINORM
Étalons
Étalons cationiques
Standards de sodium
- Rattaché à un SRM de NIST
- Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
- Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%