Imprimer
Solution étalon de cadmium: 1000 mg/l Cd dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM étalon pour SAA
Fournisseur: VWR Chemicals
86668.260EA 45.85 EUR
86668.260 86668.180
Solution étalon de cadmium: 1000 mg/l Cd dans acide nitrique dilué AVS TITRINORM étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de cadmium
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%