Imprimer
DL-Lysine monohydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L07576.06 L07576.14
L07576.06EA 30.9 EUR
L07576.06 L07576.14
DL-Lysine monohydraté ≥98%
DL-Lysine monohydraté
Purity: 98+% CAS No.: 885701-25-7 Molecular Formula: C6H14N2O2.H2O Formula Weight: 164.21 (146.19anhy) Melting Point: ca 110° Beilstein Reference: 1616991
Formule: C₆H₁₄N₂O₂·1H₂O
Point de fusion: ∼ 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151036
Numéro CAS: 885701-25-7
EINECS: 200-740-6