Imprimer
Nitrate 1.000 mg/l NO3- dans l'eau (de NaNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Fournisseur: VWR Chemicals
458034WEA 291 EUR
458034W 458032U
Nitrate 1.000 mg/l NO3- dans l'eau (de NaNO₃) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Étalons Étalons anioniques Standards de nitrate
NO₃ in H₂O.
Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse