Imprimer
(±)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
L02814.22 L02814.36 L02814.0E
L02814.22EA 30.5 EUR
L02814.22 L02814.36 L02814.0E
(±)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol ≥97%
(±)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol
Purity: 97% CAS No.: 100-79-8 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.4340 Melting Point: -27° Boiling Point: 188-190° Beilstein Reference: 104465 Merck Reference: 14,5213 MDL No.: MFCD00063238
Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'ébullition: 188…190 °C
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1.064
Point d'éclair: 80 °C (176 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063238
Numéro CAS: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Merck Index: 14,5213