Imprimer
(±)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
153650025 153651000 153655000
ACRO153650025EA 310 EUR
ACRO153650025 ACRO153651000 ACRO153655000
(±)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol 97%
(±)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol
Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'ébullition: 188…189 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063238
Numéro CAS: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Merck Index: 13,05233
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %