Imprimer
Titane (III) chlorure 15% dans l'acide chlorydrique 10%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Titanium trichloride
28660.236EA 53.6 EUR
28660.236 28660.293
Titane (III) chlorure 15% dans l'acide chlorydrique 10%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Titane (III) chlorure
Formule: Cl₃Ti
MW: 154.24 g/mol
Point d'ébullition: 960
Point de fusion: 440
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011266
Numéro CAS: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
ONU: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 12,5 to 17,5%